Learn More
Abnova™ GPX8 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Human overexpression lysate
Marca:  Abnova™ H00493869-T02.100uL
Código de producto. 16150764
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
293T
GPX8 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Theoretical M.W. 23.9kDa
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GPX8 antibody (Mfr. No. H00493869-B01P) by Western Blot.
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Western Blot
NM_001008397
pCMV-GPX8 full-length
100 μl
Human
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Abnova™ GPX8 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02) > 100 μl