Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 2 l
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 2L Gosselin™ se suministran con tapón individual o doble, o con tapón de rosca con relleno.
Marca:  Gosselin™ LC2000-06
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11773044
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Disponibles estériles o asépticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 l
Cuadrada
Tapón de rosca de HDPE blanco doble y junta natural
109 mm
No estéril
Blanco
Sí
Sí
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Natural
58 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
50/cartón
96 mm
EC N°1935/2004
230 mm
Tapón de rosca doble
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 2 l > Tapón de rosca de HDPE blanco con cierre doble; no estéril