Learn More
Solución estándar de oro, para AAS, 1 mg/ml de Au en 10 a 20 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10666212
Solución estándar de oro, para AAS, 1 mg/ml de Au en 10 a 20 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-220945 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 mL, 100 ML
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Código de producto. 10666212
Marca: Thermo Scientific Acros 196001000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Au in 0.5N HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 1.0900g/mL
Gravedad específica 1.09
Forma física Polvos o fragmentos
Fórmula molecular Au
Concentración 990 to 1010 μg/mL of Au(3+) in 10 to 20% HCl
Número MDL MFCD00003436
Color Naranja-amarillo a amarillo
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nombre IUPAC oro
Peso molecular (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:30050
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.97
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold standard solution, 1 mg/ml Au in 10-20% HCl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de oro, para AAS, 1 mg/ml de Au en 10 a 20 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals >