Learn More
Nanopartículas de oro, 15 nm, suministradas en 0,1 mM PBS sin reactantes, 99 %, OD1, absorción 520 nm, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
128.00€ - 329.00€
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15434575
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67286.AC
25 mL
128.00€
25 ml
15444575
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67286.AE
100 mL
329.00€
100 ml
Descripción
Descripción
Ideal for sensitive applications requiring a minimum amount of contaminating reactants. Well suited for protein conjugate development by passive adsorption to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Mantener frío
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nanopartículas de oro, 15 nm, suministradas en 0,1 mM PBS sin reactantes, 99 %, OD1, absorción 520 nm, Thermo Scientific Chemicals