Learn More
Escamas/esfera de oro, APS 1,5-3,0 micrómetros, 99,96 % (base metálica), Thermo Scientific™
288.44€ - 1370.82€
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Au |
Peso molecular (g/mol) | 196.97 |
Número MDL | MFCD00003436 |
Clave InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nombre IUPAC | oro |
SMILES | [Au] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11319817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042154.03 |
1 g |
288.44€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11329817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042154.06 |
5 g |
1370.82€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
oro |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Especificaciones
Gold flake/sphere | |
(base metálica) | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
oro | |
23985 | |
99.96% | |
Escama fina |
7440-57-5 | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
APS 1.5 to 3.0 Micron |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes