Learn More
Goat anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption) Secondary Antibody, BD (DUPLICATE)
Marca: BD Biosciences 550337
485.92 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
X
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Goat anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption) | |
POLYCLONAL | |
Goat | |
RUO | |
Secondary | |
Ig |
Polyclonal | |
Biotin | |
1 mL | |
Immunology | |
Mouse |
Título del producto
Goat anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption) Secondary Antibody, BD (DUPLICATE) > 1mL; Biotin
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido