missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ GNRHR2 (Human) Recombinant Protein

Human GNRHR2 partial ORF ( NP_001457, 237 a.a. - 292 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00114814-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16171427

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: TLGCRRGHQELSIDSSKEGSGRMLQEEIHAFRQLEVQKTVTSRRAGETKGISITSI
Especificaciones

Especificaciones

NP_001457
gonadotropin-releasing hormone (type 2) receptor 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GNRHR2
GST
114814
Wheat germ expression system
10 μg
GnRH-II-R
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales