Learn More
Abnova™ GNGT2 (Human) Recombinant Protein
Human GNGT2 full-length ORF ( AAH08663, 1 a.a. - 69 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002793-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195601
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAQDLSEKDLLKMEVEQLKKEVKNTRIPISKAGKEIKEYVEAQAGNDPFLKGIPEDKNPFKEKGGCLIS
Especificaciones
Especificaciones
AAH08663
guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma transducing activity polypeptide 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GNGT2
GST
2793
Wheat germ expression system
10 μg
G-GAMMA-8, G-GAMMA-C, GNG8, GNG9, GNGT8
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer