Learn More
Abnova™ GNGT2 (Human) Recombinant Protein
Human GNGT2 full-length ORF ( AAH08663, 1 a.a. - 69 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH08663
ID de gen (Entrez) 2793
Nombre guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma transducing activity polypeptide 2
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195601
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002793-P01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16105611
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002793-P01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAQDLSEKDLLKMEVEQLKKEVKNTRIPISKAGKEIKEYVEAQAGNDPFLKGIPEDKNPFKEKGGCLIS
Especificaciones
Especificaciones
AAH08663
guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma transducing activity polypeptide 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
G-GAMMA-8, G-GAMMA-C, GNG8, GNG9, GNGT8
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
2793
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GNGT2