Learn More
Abnova™ GNAZ Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00002781-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16175561
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64.57
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25μg
-80°C
Recombinant
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Human GNAZ Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Wheat Germ (in vitro)
Human
Solution