Learn More
Abnova™ GNAZ Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Peso molecular 64.57
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16165561
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002781-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16175561
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002781-P01.25UG
25μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64.57
In vitro wheat germ expression system
Wheat Germ (in vitro)
Recombinant
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Human
Solution