Learn More
Abnova™ GMPR 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marca:  Abnova™ H00002766-T01.100uL
Código de producto. 16188764
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
293T
GMPR 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Theoretical M.W. 38.06kDa
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GMPR antibody (Mfr. No. H00002766-B01) by Western Blot.
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Western Blot
NM_006877.2
pCMV-GMPR full-length
100 μl
Human
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Abnova™ GMPR 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) > 100 μl