Learn More
Thermo Scientific™ GlycoLink™ Coupling Catalyst
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El catalizador de acoplamiento Thermo Scientific™ GlycoLink reduce los tiempos de reacción y aumenta la eficacia de acoplamiento de aldehído-hidracida, lo que resulta en un acoplamiento superior al 90 % de las glicoproteínas en 4 horas.
El catalizador de acoplamiento GlycoLink es un kit de dos componentes compuesto de anilina y tampón de acetato de sodio. El catalizador acelera la velocidad de acoplamiento de las ansiedades de hidrazida y alcoxiamina con aldehídos reactivos que han sido generados por la peridodato-oxidación de los cis-dioles en las glicoproteínas. El catalizador de acoplamiento GlycoLink aumenta la eficacia de acoplamiento de estas reacciones, disminuyendo el exceso molar de reactivos de etiquetado necesarios para las reacciones de conjugación. El catalizador también es útil para aumentar la eficacia de unión de las glicoproteínas oxidadas u otras moléculas que contienen carbohidratos para hidracidar las resinas.
Características destacadas:
Optimizado: cataliza la reacción de conjugación aldehído-hidracida y aldehído-alcoxiamina
Eficiente: maximiza la eficiencia del acoplamiento y reduce el tiempo de incubación requerido para la reacción de acoplamiento
Suave: no interfiere con la función de la proteína y es fácil de eliminar mediante desalación o diálisis
Recomendada para:
Etiquetado de moléculas que contienen aldehído con alcoxiamina-biotinas; Etiquetado de moléculas que contienen aldehído con hidracida-biotinas; Aumento de la eficacia de acoplamiento de moléculas que contienen aldehído par hidracidar la resina
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
Línea de productos | GlycoLink™ |
Formulario | Líquido |
Cantidad | 100 ml |
Tipo de producto | Catalizador de acoplamiento |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
ZH402458 | Certificado de análisis | 22/08/2024 | 88944 |
ZG399071 | Certificado de análisis | 08/08/2024 | 88944 |
YK380978 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 88944 |
YF372736 | Certificado de análisis | 30/06/2023 | 88944 |
YB367359 | Certificado de análisis | 10/02/2023 | 88944 |
Seguridad y manipulación
- GlycoLink Coupling Catalyst
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Aniline