Learn More
Monooleato de glicerilo, MP Biomedicals™ Código de producto.: 17831421
Monooleato de glicerilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 17831421 Tienda MP Biomedicals Productos
100 mg
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. 17831421
Marca: MP Biomedicals 0210488880
Libera glicerol libre y ácido oleico tras la hidrólisis. Monooleato de glicerilo, MP Biomedicals es un surfactante que se ha utilizado en estudios de cristal líquido. La investigación muestra que en presencia de monooleína (1-oleoil-rac-glicerol), la penetración del fármaco
La monooleína (1-oleoil-rac-glicerol) se utiliza en el desarrollo de dispersiones líquidas de nanopartículas a base de monooleína como posibles vehículos para la administración de fármacos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-03-5
Fórmula molecular C21H40O4
Peso molecular (g/mol) 356.547
Clave InChI RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
PubChem CID 5283468
ChEBI CHEBI:75342
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropil (Z)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Especificaciones
Punto de fusión 35°C (literature)
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in chloroform (50mg/mL). Also soluble in hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.55
Forma física Liquid
Título del producto
Monooleato de glicerilo, MP Biomedicals™ >