Learn More
Cytiva Medios Glutathione Sepharose™ 4 FF
Purificación en un solo paso de proteínas marcadas con GST y otras proteínas dependientes de glutatión S-transferasa o glutatión. Los medios Glutathione Sepharose 4 Fast Flow se utilizan para la purificación de proteínas marcadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras S-tranferasas o proteínas dependientes de glutatión.
Marca:  Cytiva 17-5132-02
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11595015
  • 2264.00€ / 100 ml
Descripción
  • Glutatión acoplado a sefarosa 4 Fast Flow a través de un 10-brazo espaciador de carbono
  • Capacidad de unión de proteínas: ≈ 10 mg de GST recombinante/ml de medio (depende del caudal)
  • La capacidad de unión y las propiedades de flujo alto permiten la ampliación
  • Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas
  • Estable en todos los tampones acuosos más utilizados
  • Estabilidad del pH: De 3 a 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
> 10 mg/ml
<450 cm/h
4 % de agarosa altamente entrecruzada
Agarosa muy entrecruzada al 4 %
matriz base de 150-250 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60, altura de lecho de 25 cm
100 mL
Glutatión y 10-brazo de ligadura de carbono
Glutatión Sepharose 4 Fast Flow es una resina de afinidad especialmente adecuada para la purificación de proteínas etiquetadas con GST en modo de lote o cuando se necesita escalar.
Brazo separador de 10 carbono, 4% de agarosa, 90 μm de tamaño de partículas
De 3 a 12
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
90 μm
Glutatión Sepharose 4 de flujo rápido
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Medios Glutathione Sepharose™ 4 FF > 100 ml