Learn More
Invitrogen™ Glutathione Fluorescent Detection Kit
Análisis de los niveles de glutatión en muestras de sangre completa, suero, plasma, eritrocitos, orina, lisados celulares y tejidos (fluorescente).
510.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Almacenar a –20 °C.
Formato del kit de inmunoensayo VetMAX™-Gold AIV
Tipo de producto Kit de detección fluorescente de glutatión
Tipo de muestra otros fluidos biológicos, plasma, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15840903
Ver documentos
Invitrogen™
EIAGSHF
96 pruebas
510.00€
paquete de 96
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Placas de 96 pocillos, estándar, otros reactivos específicos del ensayo, tampones y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Almacenar a –20 °C.
Kit de detección fluorescente de glutatión
Lector de microplacas
Sin genes
Glutatión
VetMAX™-Gold AIV
otros fluidos biológicos, plasma, Suero
Sin genes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Glutathione Fluorescent Detection Kit