Learn More
Glutaraldehído, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10454425 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 KG
2,21 LT
Código de producto. 10454425
Marca: Thermo Scientific Acros 410960100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric dialdehyde
Nombre de nota 50 wt% Solution in Water
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Punto de fusión -33.0°C
Densidad 1.1300g/mL
pH 3.2 to 4.2
Punto de ebullición 101.5°C (740.0 mmHg)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C5H8O2
Fórmula lineal OHC(CH2)3CHO
Número MDL MFCD00007025
Cantidad 10 kg
Beilstein 01, 776
Fieser 01,411
Índice Merck 15, 4508
Gravedad específica 1.13
Sinónimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
Nombre IUPAC glutaraldehído
Peso molecular (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Viscosidad 20 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Forma física Solución