Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados USP de clase A
Permiten la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados USP de clase A Hirschmann Instruments™ están fabricados con tubos de vidrio DURAN™ duraderos y están disponibles con un certificado de rendimiento por lotes, un certificado de rendimiento USP individual y un certificado de DAkkS.
Marca:  Hirschmann™ 282019427
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10027652
  • 90.20€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Graduación azul
  • Con identificación de lote fechada
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
Especificaciones
Especificaciones
USP
2000 mL
370 mm
±0.5 mL
A
Polietileno
Borosilicate Glass, Duran Glass
±0.5 mL
Sí
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hirschmann™ Matraces aforados USP de clase A > Capacity: 2000mL