Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado trapezoidal de vidrio con tapón de polietileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 7/16
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Descripción
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
- Trapezoidal
- Tapón de PE y esmerilado estándar
- Calibrado para IN, DIN EN ISO 1042
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Límite de error | ±0,06 ml |
| Junta cónica estándar | 12/21 NS esmerilada estándar |
| Tolerancia | ±0,06 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |