Learn More
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio de sodio heparinizado Minicap™
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marca:  Hirschmann™ 9000299
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11730055
  • 139.00€ / paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • De extremo a extremo, con minitapones
  • Conformidad certificada
  • Disponible ya sea heparinizado o no heparinizado
  • Conforme con ISO 7550, CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
0,5%
Micropipetas capilares desechables, no heparinizadas, de extremo a extremo; incluye perilla de pipeta (por 1000 unidades)
10 x 100/paquete
Pipeta capilar Minicap
ISO 7550, CE según IVD 98/79 EG, certificado de conformidad
Vidrio de borosilicato
100 μl
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hirschmann™ Pipeta capilar de vidrio de sodio heparinizado Minicap™ > Capacidad (métrico) 100 μl