Learn More
WTW™ Matraz de medición de desbordamiento de vidrio
Replacement sample bottles and other glassware as well as useful accessories for the expansion of application of measuring systems for different parameters.WTW offers a large assortment of glass ware and other products to replace, supplement and to extend your applications.
Marca:  WTW™ 209090
66.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10327771
  • 84.30€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
432 mL
DBO
Vidrio
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
WTW™ Matraz de medición de desbordamiento de vidrio > Capacidad: 432mL