Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glass Filter Plugs with Tube
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
57.40€ - 71.20€
Especificaciones
Material Borosilicate Glass 3.3
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Porosidad Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Porosidad Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10048269
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07209425
4
71.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
11516784
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07208020
0 9 mm
57.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
11526784
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07208120
1 9 mm
57.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
11536784
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07208220
2 9 mm
57.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
11546784
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07208320
3 9 mm
57.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
11556784
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07208420
4 9 mm
64.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
11566784
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07209025
0 13 mm
58.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
11576784
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07209125
1 13 mm
58.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
11586784
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07209225
2 13 mm
58.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
11596784
Ver documentos Detalles de la promoción
Lenz Laborglasintrumente
07209325
3 13 mm
58.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Filter plugs
  • Cylindrical
  • With tube (dia. 8 mm x length 210 mm)
  • Material: borosilicate glass 3.3
Especificaciones
Especificaciones
Borosilicate Glass 3.3