Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glass Filter Plugs with Tube
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07209325
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11596784
  • 64.13€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapones de filtro
  • Cilíndrico
  • Con tubo (diámetro 8 mm x longitud 210 mm)
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3
3
210 mm
13 mm