Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glass Filter Plugs with Tube
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07208320
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tapones de filtro
- Cilíndrico
- Con tubo (diámetro 8 mm x longitud 210 mm)
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
3 | |
210 mm | |
9mm |