Learn More
Cytiva Filtro GF10 de fibra de vidrio
Para utilizar como ayuda de pesaje para el pesaje por infrarrojos y como filtro de rollo en unidades de filtración de aire automáticas.
Marca: Cytiva 10370393
Descripción
Este filtro, con una estabilidad mecánica extrema y una resistencia a la temperatura de hasta 180 °C, se utiliza como ayuda de pesaje para el pesaje por infrarrojos y como filtro de rollo en unidades de filtración de aire automáticas.
Especificaciones
12 s/100 ml/1,56 cm2 | |
Rollo | |
Medio | |
Grado GF 10 | |
Filtro GF10 |
Los filtros de microfibra de vidrio grado GF 10 Whatman del negocio de Cytiva están hechos de vidrio borosilicatado y reforzados con un aglutinante orgánico para proporcionar una alta estabilidad mecánica. | |
Vidrio de borosilicato | |
Se utiliza como ayuda de pesaje para el pesaje por infrarrojos y como filtro de rollo en unidades de filtración de aire automáticas. | |
1 unidad |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.