Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado graduado marrón de vidrio con tapón de polietileno
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca: Hirschmann™ 2822153
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con tapón de polietileno
- Con graduación de tinción ámbar
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
5 ml | |
70 mm | |
10/19 NS esmerilada estándar | |
Sí |
Polietileno | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
±0,04 ml | |
±0,04 ml | |
A |
Título del producto
Hirschmann™ Matraz aforado graduado marrón de vidrio con tapón de polietileno > Capacidad: 5 ml; junta de toma: Esmerilado estándar NS 10/19
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido