Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados a temperaturas ultrabajas GLACIER serie G50
Estos circuladores refrigerados a temperaturas ultrabajas son rentables y ofrecen un rendimiento de temperaturas extremas, además de una gran capacidad de calefacción y refrigeración para permitir calentamientos y enfriamientos rápidos.
Descripción
Descripción
Los circuladores refrigerados a temperaturas ultrabajas Thermo Scientific™ GLACIER serie G50 son rentables y ofrecen un rendimiento de temperaturas extremas. Estos circuladores ofrecen una gran capacidad de calefacción y refrigeración para permitir calentamientos y enfriamientos rápidos. Equipados con ruedas ajustables, orificio de desagüe y asideros, se adaptan perfectamente a cualquier entorno. La placa superior calentada disponible evita la condensación y la formación de hielo a bajas temperaturas.
  • Aptos para aplicaciones de control de temperatura externa con funcionamiento simultáneo en el tanque del baño
  • Ofrecen una gran capacidad de calefacción y refrigeración para permitir calentamientos y enfriamientos rápidos
  • Equipados con ruedas ajustables, orificio de desagüe y asideros
  • La placa superior calentada evita la condensación y la formación de hielo a bajas temperaturas
Incluye:
Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de apriete manual, manguera dentada de 8 y 12 mm con abrazaderas, conductos de circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), cubierta hermética de la zona de trabajo y garantía de 3 años
Recomendado para:
  • Vasos de reacción encamisados
  • Ensayos de materiales
  • Instrumental analítico
  • Calibración
  • Condensadores
  • Cristalización
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados a temperaturas ultrabajas GLACIER serie G50