Learn More
Gilson™ Micropipetas de volumen fijo PIPETMAN™ F
GREENER_CHOICE
Pipeta de desplazamiento de aire de volumen fijo específica que garantiza que no existe el riesgo de que se produzcan errores de selección del volumen.
Marca:  Gilson™ F123607
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12326122
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • La pipeta de volumen fijo específica garantiza resultados fiables y constantes
  • El volumen puede ser ajustado por los usuarios en el laboratorio para fluidos densos o viscosos
  • El mecanismo de volumen único proporciona una alternativa de bajo coste para el diagnóstico clínico, el control de calidad y las pruebas rutinarias
Los errores máximos permitidos de Gilson solo están garantizados cuando las pipetas PIPETMAN se utilizan con las puntas PIPETMAN recomendadas de Gilson.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
± 30 μl
D5000
Azul
Polipropileno
1
Pipeta de volumen fijo
Pistón de acero inoxidable y empuñadura de PVDF
4,25 in
12,48 in
1,42 in
Certified Quality
GLP
Autoclavable
Reusable
F5000
No estéril
5000 μl
3 años
10.8 cm
31.7 cm
3.6 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Gilson™ Micropipetas de volumen fijo PIPETMAN™ F > Compatible con: D5000; volumen: 5000 μl