Learn More
Gilson™ Accesorio para sistema de pipeteo completo PIPETMAN™ Depósitos reactivos
Ideal para dispensar reactivos con pipetas multicanal. Accesorio Gilson™ para PIPETMAN™Sistema de pipeteo completo - depósitos de reactivos de una única forma permite una extracción de muestras eficiente y casi completa.
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con | Todas las pipetas con puntas montadas |
Material | Poliestireno |
Tipo | Reservoir |
Para utilizar con (equipo) | Sistema de pipeteo completo PIPETMAN™ |
Descripción
- Lados en ángulo y fondos en forma de V
- Boquillas de vertido en todas las esquinas
- Graduación en las paredes interiores en volumen medio
- Esterilizables mediante radiación gamma y envasados individualmente
Especificaciones
Blanco | |
Poliestireno | |
Sistema de pipeteo completo PIPETMAN™ | |
5.91 in |
Todas las pipetas con puntas montadas | |
Reservoir | |
100 Pk. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gilson™ Accesorio para sistema de pipeteo completo PIPETMAN™ Depósitos reactivos