Learn More
Gibco™ Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein
Recombinant Sonic Hedgehog C25II is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
293.00€ - 9980.00€
Especificaciones
Pureza 95 %
Método de purificación Sequential Chromatography
Alias de gen Sonic Hedgehog C25II
ID de gen (Entrez) 6516263
Número de acceso BC063088
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10533674
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC8034
10μg
293.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2022
para ver el stock
10398143
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC8035
25μg
546.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2022
para ver el stock
10164903
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC8031
100μg
1674.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2022
para ver el stock
10053163
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
PMC8033
1mg
9980.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sonic Hedgehog is instrumental in patterning the early embryo. It has been implicated as the key inductive signal in patterning of the ventral neural tube, the anterior-posterior limb axis, and the ventral somites.
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Especificaciones
95 %
Sonic Hedgehog C25II
BC063088
Sequential Chromatography
6516263
SDS
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.