Learn More
Gibco™ Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein
Descripción
Carrier-Free Reconstitution: Centrifuge the vial briefly, before opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute the lyophilized protein in sterile, 20 mM Citrate Buffer pH 5.0 or 10 mM Acetic Acid to a concentration of 0.1-0.5 mg/mL to regain full activity. Apportion the reconstituted protein into working aliquots and store at ≤-20°C. Make any further dilutions of there constituted protein in medium or buffered solution containing carrier protein, such as PBS with 0.1% BSA. Storage: Store the lyophilized protein at 2-8°C, preferably desiccated. Upon reconstitution, apportion into working aliquots and store at ≤-20°C (not in a frost-free freezer). Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q62226 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 20423 |
| Peso molecular | 19.7 kDa |
| Nombre | Mouse Sonic Hedgehog C25II |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 1 mg |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.