Learn More
Gibco™ Sf-900™ III SFM
Un medio de cultivo celular de insectos libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero y bajo en hidrolisados.
113.00€ - 910.00€
Especificaciones
Línea de células | Sf21, Sf9 |
---|---|
Tipo de célula | Célula de insecto |
Formulario | Mediciones |
Tipo de producto | Medio libre de suero (SFM) de células de insectos |
Serum Level | Sin suero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11570446
|
Gibco™
12658019 |
500 mL |
113.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11580446
|
Gibco™
12658027 |
1000 mL |
190.00€
1000 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11590446
|
Gibco™
12658035 |
10 L |
910.00€
10 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sf-900™ III SFM es un medio de cultivo para células de insecto con bajo contenido de hidrolizado, sin suero, sin proteínas y sin material de origen animal optimizado para el crecimiento y mantenimiento de células de Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21).
- También se ha optimizado para la expresión génica recombinante mediante sistemas de expresión del baculovirus y estables de insectos.
- El medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y apoya el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
- Las células Spodoptera frugiperda (Sf9) cultivadas en Sf-900™ III SFM alcanzan densidades celulares máximas de 10 a 14 × 106 células/ml.
- Sf-900™ III SFM es un medio mejorado libre de suero, materiales de origen animal y proteínas diseñado para el cultivo de Sf9 y otras líneas celulares de lepidópteros y la producción de virus de insectos y proteínas recombinantes.
- El formato listo para usar no requiere la adición de suero, glutamina o surfactantes.
- Las células adaptadas a otros medios sin suero disponibles comercialmente deben adaptarse secuencialmente en Sf-900™ III SFM.
- Las concentraciones reducidas de hidrolizado mejoran la uniformidad de lote a lote.
- Almacenar a entre 2 °C y 8 °C, protegido de la luz
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Compliance
Gibco Sf-900 II SFM is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Sf21, Sf9 | |
Mediciones | |
Sin suero | |
Gibco™, Sf-900™ |
Célula de insecto | |
Medio libre de suero (SFM) de células de insectos | |
Glutamina | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.