Learn More
Beskrivelse
Sf-900 III SFM is a low-hydrolysate, serum-free, protein-free, animal origin–free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells.
- Sf-900™ III SFM es un medio de cultivo para células de insecto con bajo contenido de hidrolizado, sin suero, sin proteínas y sin material de origen animal optimizado para el crecimiento y mantenimiento de células de Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21).
- También optimizado para la expresión génica recombinante mediante sistemas de expresión del baculovirus y estables de insectos.
- El medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y apoya el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
- Las células Spodoptera frugiperda (Sf9) cultivadas en Sf-900™ III SFM alcanzan densidades celulares máximas de 10 a 14 × 106 células/ml.
- Sf-900™ III SFM es un medio mejorado libre de suero, materiales de origen animal y proteínas diseñado para el cultivo de Sf9 y otras líneas celulares de lepidópteros y la producción de virus de insectos y proteínas recombinantes.
- El formato listo para usar no requiere la adición de suero, glutamina o surfactantes.
- Las células adaptadas a otros medios sin suero disponibles comercialmente deben adaptarse secuencialmente en Sf-900™ III SFM.
- Las concentraciones reducidas de hidrolizado mejoran la uniformidad de lote a lote.
- Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Ordreinfo
Condición de envío: Temperatura ambiente
Overholdelse
Gibco Sf-900 II SFM is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Tekniske data
Tekniske data
| Línea de células | Sf21, Sf9 |
| Tipo de célula | Célula de insecto |
| Clasificación | Sin material de origen animal, sin proteínas, sin suero, sin proteínas, sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio libre de suero (SFM) de células de insectos |
| Serum Level | Sin suero |
| Con aditivos | Glutamina |
| Línea de productos | Gibco, Sf-900 |
| Cantidad | 10 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Vis mere |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.