Learn More
Gibco™ Sf-900™ III SFM
Código de producto. 11570446 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
1000 ml
20 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11570446 500 mL 500 ml
11580446 1000 mL 1000 ml
11590446 10 L 10 litros
15236025 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11570446 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12658019
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un medio de cultivo celular de insectos libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero y bajo en hidrolisados.
Sf-900 III SFM is a low-hydrolysate, serum-free, protein-free, animal origin–free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells.
  • Sf-900™ III SFM es un medio de cultivo para células de insecto con bajo contenido de hidrolizado, sin suero, sin proteínas y sin material de origen animal optimizado para el crecimiento y mantenimiento de células de Spodoptera frugiperda (Sf9 y Sf21).
  • También optimizado para la expresión génica recombinante mediante sistemas de expresión del baculovirus y estables de insectos.
  • El medio es adecuado para los métodos de cultivo de suspensión y monocapa y apoya el crecimiento de otras líneas celulares de lepidópteros.
  • Las células Spodoptera frugiperda (Sf9) cultivadas en Sf-900™ III SFM alcanzan densidades celulares máximas de 10 a 14 × 106 células/ml.
  • Sf-900™ III SFM es un medio mejorado libre de suero, materiales de origen animal y proteínas diseñado para el cultivo de Sf9 y otras líneas celulares de lepidópteros y la producción de virus de insectos y proteínas recombinantes.
  • El formato listo para usar no requiere la adición de suero, glutamina o surfactantes.
  • Las células adaptadas a otros medios sin suero disponibles comercialmente deben adaptarse secuencialmente en Sf-900™ III SFM.
  • Las concentraciones reducidas de hidrolizado mejoran la uniformidad de lote a lote.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco Sf-900 II SFM is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células Sf21, Sf9
Tipo de célula Célula de insecto
Clasificación Sin material de origen animal, sin proteínas, sin suero, sin proteínas, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células de insectos
Serum Level Sin suero
Con aditivos Glutamina
Línea de productos Gibco, Sf-900
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8° C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación