Learn More
Gibco™ Medio de cariotipado PB-MAX™ Código de producto.: 10722057
Gibco™ Medio de cariotipado PB-MAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4924959
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 10722057
Marca: Gibco™ 12557013
Medio totalmente suplementado desarrollado para cultivo a corto plazo de linfocitos de sangre periférica para estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro
  • Formato listo para usar
  • Calidad y pruebas de rendimiento
  • Formulación clásica
  • Embalaje sostenible
Formato listo para usar
El medio 1X está congelado, listo para usar al descongelar. No requiere suplementos. El medio descongelado se puede almacenar entre 2° y 8° C durante un máximo de 14 días.
Calidad y pruebas de rendimiento
Cada lote lo prueba un laboratorio certificado de citogenética de referencia de EE. UU. para garantizar el rendimiento superior uniforme. Los linfocitos de sangre periférica de un donante adulto normal se cultivan durante 72 horas en un medio de cariotipos Gibco PB-MAX antes de medir el índice mitótico y la resolución de bandas cromosómicas. Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH, osmolalidad y micoplasma.
Formulación clásica
El medio de cariotipos Gibco PB-MAX es un medio basado en RPMI 1640 optimizado, complementado con suero bovino fetal (FBS), L-glutamina y fitohemaglutinina (PHA). El medio de cariotipos Gibco PB-MAX se basa en formulaciones a las que se hace referencia en el manual de laboratorio de la asociación de técnicos citogenéticos de EE. UU. para el cultivo de linfocitos de sangre periférica para el análisis citogenético.
Análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y translacional, citogenética, cariotipado, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Materiales renovables
    • Contenido reciclado
    • Materiales renovables
    • Reciclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo L-glutamina
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De -5 a -20 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Congelado
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Dilución 1 X
Línea de productos PB-MAX™
Tipo de producto Medio de cariotipado
Cantidad 100 mL
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad celular; proliferación y función; investigación clínica y traslacional; cultivo celular de mamíferos
Tipo de muestra Linfocitos
Nivel de suero Suero estándar
Condiciones de envío Hielo seco
Esterilidad Estéril con filtro
Formulario Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2517728 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto12557013,12557021
Número de lote2517722 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto12557013,12557021
Número de lote2517725 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto12557013,12557021
Número de lote2517734 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto12557013,12557021
Número de lote2679031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto12557013,12557021
Para uso diagnóstico in vitro.
Título del producto
Gibco™ Medio de cariotipado PB-MAX™ >