Learn More
Gibco™ Piruvato de insulina-transferrina-selenio-sodio (ITS-A) (100X)
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Descripción
- Se utiliza para cultivos celulares adherentes
- La solución de ITS-A, empleada originalmente con RPMI 1640 y medio esencial mínimo (MEM), se usa ahora rutinariamente con otro medio basal para admitir una amplia variedad de tipos celulares en presencia de entre un 2 y un 4 % de SFB.
- La insulina promueve la absorción de la glucosa y los aminoácidos, la lipogénesis, el transporte intracelular y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos
- La transferrina es un portador de hierro y también puede ayudar a reducir los niveles tóxicos de radicales de oxígeno y peróxido
- El selenio es un cofactor de la glutatión peroxidasa y otras proteínas, y se utiliza como un antioxidante en el medio
- El piruvato sódico es un precursor de los aminoácidos, los ácidos grasos y el colesterol y es un intermediario importante en muchas rutas biosintéticas.
- Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación |
Tipo de célula | Células de mamíferos |
Concentración | 100 X |
Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
Tipo de producto | Transferrina |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Con aditivos | Piruvato sódico |
Sin aditivos | Sin rojo fenol |
Cantidad | 10 mL |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Gibco™ Piruvato de insulina-transferrina-selenio-sodio (ITS-A) (100X) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido