Learn More
Gibco™ Medio de expresión de CHO Freestyle™
Medio libre de material de origen animal, definido químicamente y sin proteínas
Marca: Gibco™ 12651022
671.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21956" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.07000kg
Descripción
El medio de expresión Freestyle CHO se ha desarrollado específicamente para apoyar el crecimiento y la transfección transitoria de células CHO-S en suspensión sin adaptación. Este medio requiere suplementación con glutamina 8 mM antes de su uso.
- Formulación sin hipoxantina ni timidina para su uso con o sin sistemas DHFR
- Capacidad para favorecer el crecimiento en suspensión a alta densidad y la transfección transitoria de células CHO-S
- Formulación libre de material de origen animal y de proteínas, y definida químicamente
- Uso sencillo como parte del sistema de expresión FreeStyle MAX CHO para la producción de proteínas
- Escalabilidad en matraces para dispositivos giratorios y biorreactores
Formulación sin hipoxantina ni timidina para su uso con o sin sistemas DHFR
- El medio de expresión Gibco FreeStyle CHO se fabrica sin hipoxantina ni timidina para su uso en sistemas de amplificación de la dihidrofolato reductasa (DHFR)
- Los sistemas que no sean DHFR requieren la adición de suplemento de HT antes de su uso
- Las células CHO Gibco FreeStyle en suspensión se pueden cultivar directamente en el medio de expresión CHO Gibco FreeStyle sin adaptación
- Las células adaptadas a otros medios sin suero disponibles en el mercado se pueden subcultivar directamente en el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO, generalmente sin ninguna otra adaptación
- Las células normalmente requieren adaptación de formulaciones que contienen suero
- Las células cultivadas en el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO se pueden transfectar utilizando reactivos de transfección a base de lípidos, como el reactivo Freestyle MAX.
- El medio de expresión Gibco FreeStyle CHO no contiene material de origen animal ni proteínas y se ha definido químicamente, lo que permite una purificación más sencilla de la proteína de interés–
- Los medios químicamente definidos Gibco no contienen proteínas, hidrolisatos ni componentes de composición desconocida
- La producción de proteínas con el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO se puede ampliar en matraces para dispositivos giratorios o biorreactores
- Se deben optimizar para cada sistema la velocidad apropiada del dispositivo giratorio o del propulsor y la densidad de siembra
- En función del diseño y la velocidad del rotor puede que sea necesario suplementar el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO con Pluronic™ F-68 adicional para evitar el esfuerzo de cizallamiento en el cultivo
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Medio de expresión | |
Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Cultivos celulares en suspensión | |
Sin glutamina | |
Sin suero | |
Freestyle™, Gibco™ | |
Líquido |
Células CHO-S FreeStyle™, CHO | |
Definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
≤0,25 EU/ml, ≤ 0,25 EU/ml | |
Sin rojo fenol | |
Embalaje sostenible | |
6 x 1 L |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.