Description
El medio de expresión Freestyle CHO se ha desarrollado específicamente para apoyar el crecimiento y la transfección transitoria de células CHO-S en suspensión sin adaptación. Este medio requiere suplementación con glutamina 8 mM antes de su uso.
- Formulación sin hipoxantina ni timidina para su uso con o sin sistemas DHFR
- Capacidad para favorecer el crecimiento en suspensión a alta densidad y la transfección transitoria de células CHO-S
- Formulación libre de material de origen animal y de proteínas, y definida químicamente
- Uso sencillo como parte del sistema de expresión FreeStyle MAX CHO para la producción de proteínas
- Escalabilidad en matraces para dispositivos giratorios y biorreactores
Formulación sin hipoxantina ni timidina para su uso con o sin sistemas DHFR
- El medio de expresión Gibco FreeStyle CHO se fabrica sin hipoxantina ni timidina para su uso en sistemas de amplificación de la dihidrofolato reductasa (DHFR)
- Los sistemas que no sean DHFR requieren la adición de suplemento de HT antes de su uso
- Las células CHO Gibco FreeStyle en suspensión se pueden cultivar directamente en el medio de expresión CHO Gibco FreeStyle sin adaptación
- Las células adaptadas a otros medios sin suero disponibles en el mercado se pueden subcultivar directamente en el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO, generalmente sin ninguna otra adaptación
- Las células normalmente requieren adaptación de formulaciones que contienen suero
- Las células cultivadas en el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO se pueden transfectar utilizando reactivos de transfección a base de lípidos, como el reactivo Freestyle MAX.
- El medio de expresión Gibco FreeStyle CHO no contiene material de origen animal ni proteínas y se ha definido químicamente, lo que permite una purificación más sencilla de la proteína de interés–
- Los medios químicamente definidos Gibco no contienen proteínas, hidrolisatos ni componentes de composición desconocida
- La producción de proteínas con el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO se puede ampliar en matraces para dispositivos giratorios o biorreactores
- Se deben optimizar para cada sistema la velocidad apropiada del dispositivo giratorio o del propulsor y la densidad de siembra
- En función del diseño y la velocidad del rotor puede que sea necesario suplementar el medio de expresión Gibco FreeStyle CHO con Pluronic™ F-68 adicional para evitar el esfuerzo de cizallamiento en el cultivo
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco FreeStyle CHO Expression Medium is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Medio de expresión |
| Línea de células | Células CHO-S FreeStyle™, CHO |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Clasificación | Definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Tipo de cultivo | Cultivos celulares en suspensión |
| Nivel de endotoxinas | ≤0,25 EU/mL, ≤ 0,25 EU/mL |
| Glutamina | Sin glutamina |
| Indicador de rojo de fenol | Sin rojo fenol |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Show More |