Learn More
Gibco™ Autolyzed Yeast Extract (15% solution) Código de producto.: 11548906
Gibco™ Autolyzed Yeast Extract (15% solution)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11548906
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11548906
Marca: Gibco™ 18180059
Extracto concentrado de aminoácidos solubles, carbohidratos, vitaminas y minerales
  • Formulado como 150 g de extracto de levadura en polvo (YEP) por litro de agua destilada
  • Producido a partir de la levadura de pan ultrafiltrada
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Materiales renovables
    • Contenido reciclado
    • Reciclable
    • Materiales renovables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Formulario Líquido
Tipo de producto extracto de levadura
Esterilidad Estéril con filtro
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2507927 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto18180059
Número de lote2507929 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto18180059
Número de lote2507925 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto18180059
Número de lote2507931 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Código de producto18180059
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Gibco™ Autolyzed Yeast Extract (15% solution) >