Learn More
Vitlab™ Dispensador de parte superior de frascos Genius II
El dispensador de partes superiores de frascos Vitlab™ Genius II Bottletop está diseñado para ser prácticamente universal y utilizarse con muchas soluciones orgánicas e inorgánicas.
Marca:  Vitlab™ 1625508
490.92 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15690925
  • 754.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Descripción
  • Mecanismo de calibración para el ajuste dentro del alcance del equipo de prueba supervisión
  • La válvula de descarga con bola de seguridad se cierra cuando el tubo de descarga no está montado
  • El bloque de válvulas gira libremente 360° sobre el frasco con la rosca estándar GL 45
  • Varios adaptadores permiten utilizar los dispensadores en frascos de diferentes tamaños
  • Para una mejor sujeción del tubo de admisión, la válvula de admisión está equipada con una bola
  • El volumen nominal de 2 a 10 ml incluye adaptadores GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 125 a 240 mm)
  • El volumen nominal de 25 a 100 ml incluye adaptadores GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 170 a 330 mm)
Especificaciones
Especificaciones
De 10 a 100 ml
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Vitlab™ Dispensador de parte superior de frascos Genius II > Volumen: De 10,0 a 100,0 ml