Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo celular GeneBLAzer™ PPAR alfa UAS-bla HEK 293T
The GeneBLAzer™ PPAR alpha-UAS-bla HEK 293T Cellular Assay provides an accurate, sensitive, and easy-to-use method for monitoring the cellular response of PPAR alpha to drug candidates or other stimuli.
Marca:  Thermo Scientific™ K1875
Código de producto. 10467888
  • 1168.00€ / cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Kit de ensayo celular GeneBLAzer™ PPAR alfa UAS-bla HEK 293T > 1 placas