Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ ERβ-UAS-bla GripTite™
ER beta-UAS-bla GripTite™ 293 cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Estrogen receptor beta (ER beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla GripTite™ 293 cell line.
Marca:  Thermo Scientific™ K1689B
Código de producto. 10145793
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
ER beta-UAS-bla GripTite™ 293 cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Estrogen receptor beta (ER beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla GripTite™ 293 cell line. GeneBLAzer™UAS-bla GripTite™ 293 cells stably express a betalactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-ER beta (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384-well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. ER beta-UAS-bla GripTite™293 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of 17-beta Estradiol. In addition, ER beta-UAS-bla GripTite™293 cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time. Additional testing data using alternate stimuli are also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Células divisoras
Fluorescente
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR
Células GeneBLAzer™ ER beta-UAS-bla GripTite™ Incluyen: Células ER beta-UAS-bla GripTite™, protocolo, certificado de análisis
GeneBLAzer™
Células GripTite
BLA (beta-lactamasa)
Células GeneBLAzer™ ERβ-UAS-bla GripTite™
Envío: Hielo seco Almacenamiento: -80 °C/Nitrógeno líquido Contiene: Células ER beta-UAS-bla GriptTite™ (K1091)
Células GeneBLAzer™ ERβ-UAS-bla GripTite™, 2 x 106 células, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de receptores nucleares, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido
Receptores nucleares
2 x 106 Cells
2 x 106 células
GripTite™ 293
Temperatura ambiente
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ ERβ-UAS-bla GripTite™ > 2 x 106 Cells