Learn More
Agilent BioTek Software de análisis y recopilación de datos Gen5
El software de análisis y recopilación de datos Gen5 tiene una interfaz contemporánea que proporciona un fácil acceso a todas las funciones principales del software, incluyendo parámetros de lectura, diseño de placas, reducción de datos, ayuda en línea, asistentes, tutoriales y protocolos de muestra.
Marca: Agilent BioTek GEN5SECUREIPLUS
Descripción
- Los botones de inicio rápido de la pantalla de bienvenida proporcionan enlaces a archivos usados recientemente, protocolos preprogramados y otras funciones clave como Lectura rápida y Prueba del sistema
- Las herramientas StepWise permiten combinaciones ilimitadas de pasos de procedimiento y criterios de reducción de datos para una amplia variedad de aplicaciones en un secuencia lógica y claramente definida que se ve fácilmente en la pantalla
- Analizar datos en una sola placa o en varias placas en un experimento
- Los generadores de informes y PowerExport son herramientas de salida rápidas y flexibles para producir informes listos para publicación mediante matrices de datos, tablas de estadísticas, protocolos e información de placas
- En conformidad con la normativa 21 CFR Apartado 11, Gen5 Secure proporciona protección de sistemas, datos y protocolos
- Las múltiples definiciones de usuario y niveles de permiso facilitan la tarea de cumplir con las políticas de laboratorio
- Windows XP o Windows 2000 (ediciones Professional)
- Procesador Pentium III-Class PC (o compatible) (500 MHz o superior)
- 512 MB de RAM o superior
- 2 GB de espacio en el disco duro o superior
- Resolución XGA a 1024 x 768 o superior
- Unidad legible de CD-ROM
- Teclado
- Ratón
- Microsoft Internet Explorer v 5.0 o superior (para ayuda en línea)
- Microsoft Excel 2000 o posterior (para la función PowerExport)
Especificaciones
Software de análisis de datos Gen5 Secure+ | |
Lectores multimodo de imágenes | |
Software de análisis y recopilación de datos |