Learn More
Agilent BioTek Software de análisis y recopilación de datos Gen5
El software de análisis y recopilación de datos Gen5 tiene una interfaz contemporánea que proporciona un fácil acceso a todas las funciones principales del software, incluyendo parámetros de lectura, diseño de placas, reducción de datos, ayuda en línea, asistentes, tutoriales y protocolos de muestra.
Marca:  Agilent BioTek GEN5AL2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15649408
  • 303.00€ / cada uno
Descripción
  • Los botones de inicio rápido de la pantalla de bienvenida proporcionan enlaces a archivos usados recientemente, protocolos preprogramados y otras funciones clave como Lectura rápida y Prueba del sistema
  • Las herramientas StepWise permiten combinaciones ilimitadas de pasos de procedimiento y criterios de reducción de datos para una amplia variedad de aplicaciones en un secuencia lógica y claramente definida que se ve fácilmente en la pantalla
  • Analizar datos en una sola placa o en varias placas en un experimento
  • Los generadores de informes y PowerExport son herramientas de salida rápidas y flexibles para producir informes listos para publicación mediante matrices de datos, tablas de estadísticas, protocolos e información de placas
  • En conformidad con la normativa 21 CFR Apartado 11, Gen5 Secure proporciona protección de sistemas, datos y protocolos
  • Las múltiples definiciones de usuario y niveles de permiso facilitan la tarea de cumplir con las políticas de laboratorio
Requisitos del sistema
  • Windows XP o Windows 2000 (ediciones Professional)
  • Procesador Pentium III-Class PC (o compatible) (500 MHz o superior)
  • 512 MB de RAM o superior
  • 2 GB de espacio en el disco duro o superior
  • Resolución XGA a 1024 x 768 o superior
  • Unidad legible de CD-ROM
  • Teclado
  • Ratón
  • Microsoft Internet Explorer v 5.0 o superior (para ayuda en línea)
  • Microsoft Excel 2000 o posterior (para la función PowerExport)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Software de análisis de datos Gen5 AL2
Lectores multimodo de imágenes
Software de análisis y recopilación de datos
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Agilent BioTek Software de análisis y recopilación de datos Gen5 > Gen5 AL2