Learn More
Cytiva HR (High Resolution) Columns
HR (High Resolution) columns are for large-scale applications with high-performance media.
870.00€ - 1083.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Columnas de cromatografía HR (alta resolución) |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Presión máxima | 430 psi (30 bar) |
Tipo de columna | HR (High Resolution) Chromatography Column |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10794772
|
Cytiva
18-1460-01 |
16 mm | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10009319
|
Cytiva
19-7403-01 |
16 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10251260
|
Cytiva
18-1000-98 |
16 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Compatible with any high performance system including ÄKTA design systems, HR columns provide precision sample application and elution, and excellent physical and chemical stability.
- HR 16 columns are available in three different lengths: 5, 10, and 50 cm
- Glass construction, with no metal parts, allows visual observation at all times.
- Wide range of accessories, adapters, and replacement parts available.
Especificaciones
Columnas de cromatografía HR (alta resolución) | |
Vidrio de borosilicato | |
HR (High Resolution) Chromatography Column |
16 mm | |
430 psi (30 bar) |