Learn More
Cytiva HR (High Resolution) Columns
HR (High Resolution) columns are for large-scale applications with high-performance media.
Marca: Cytiva
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- Compatibles con cualquier sistema de alto rendimiento, incluidos los sistemas de diseño de ÄKTA, las columnas HR proporcionan una aplicación y elución precisas de las muestras, así como una excelente estabilidad física y química.
- Las 16 columnas HR están disponibles en tres longitudes diferentes: 5, 10 y 50 cm
- La construcción de vidrio, sin piezas metálicas, permite la observación visual en todo momento.
- Amplia gama de accesorios, adaptadores y piezas de repuesto disponibles.
Especificaciones
Columnas de cromatografía HR (alta resolución) | |
16 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
HR (High Resolution) Chromatography Column |
14,3-22,3 ml (con un adaptador), 6,2-22,3 ml (con 2 adaptadores) | |
100 mm | |
430 psi (30 bar) |