missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GATA1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00002623-T02.100uL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
293T | |
GATA1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 42.8kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GATA1 antibody (Mfr. No. H00002623-D01P) by Western Blot. | |
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) | |
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |
Western Blot | |
NM_002049 | |
pCMV-GATA1 full-length | |
100 μl | |
Human |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Abnova™ GATA1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02) > 100 μl
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto