Learn More
Thermo Scientific™ Gastrin I, Rat
Para aplicaciones de biología molecular y celular
122.00€ - 260.00€
Especificaciones
Especie | Rat |
---|---|
Método de purificación | HPLC |
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 2126.28 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15437899
|
Thermo Scientific™
J66510.|D |
0.5 mg | N/A | ||||||
15447899
|
Thermo Scientific™
J66510.M^ |
1 mg |
260.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Rat | |
-30°C to -10°C | |
2126.28 | |
RUO - research use only |
HPLC | |
Solid | |
Gastrin I, rat | |
Glp-Arg-Pro-Pro-Met-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 |
For Research Use Only