missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GAS2L1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00010634-T01.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Specifica
293T | |
GAS2L1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 72.7kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GAS2L1 antibody (Mfr. No. H00010634-B01) by Western Blot. | |
Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %) | |
Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |
Western Blot | |
NM_006478 | |
pCMV-GAS2L1 full-length | |
100 μl | |
Human |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 100UL GAS2L1 293T Cell Transient Overexpression Ly
Avvertenza
- Atención
Categoria di pericolo
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consigli di prudenza
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Abnova™ GAS2L1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) > 100 μl
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto