Learn More
Trajan Scientific and Medical Unidad de conexión del filtro de gas
La unidad de conexión del filtro de gas tiene conectores de entrada y salida para la tubería de gas y el sistema puede montarse en la pared o fijarse a una mesa. Las unidades de conexión se suministran con una capacidad de 1, 2 o 4 filtros y están disponibles para tuberías de gas de 0,63 o 0,31 cm (0,25 o 0,125 pulg).
Marca: Trajan Scientific and Medical 1035018
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
- Se instala fácilmente en la tubería de gas.
- Puede montarse en la pared o fijarse a una mesa.
- Disponible con una capacidad de 1, 2 o 4 filtros
Especificaciones
Ajustes de 0,31 cm (1/8 pulg) | |
Filtros de gases | |
(1/8 pulg.) |
Unidad de conexión de 1 posición | |
Unidad |
For research use only